254819
Hydroquinidine hydrochloride
98%
Synonim(y):
Dihydroquinidine hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]20/D +185.2°, c = 1.3 in H2O
mp
277-279 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2.ClH/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3;1H/t13-,14-,19+,20-;/m0./s1
Klucz InChI
MULXTQKDWYBJMO-VJAUXQICSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves