Merck
254436
Sigma-Aldrich
Trichloro(chloromethyl)silane
95%
Synonim(y):
(Chloromethyl)trichlorosilane
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2SiCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.92
Beilstein:
1811640
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454 (lit.)
gęstość
1.476 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC[Si](Cl)(Cl)Cl
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)