Merck
254398
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsiloxy)-3-penten-2-one
97%
Synonim(y):
Acetylacetone enol trimethylsilyl ether, TMS acac
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiOC(CH3)=CHCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.30
Beilstein:
1759078
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
66-68 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)\C=C(/C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O2Si/c1-7(9)6-8(2)10-11(3,4)5/h6H,1-5H3/b8-6+
Klucz InChI
FBADCSUQBLLAHW-SOFGYWHQSA-N
Zastosowanie
4-(trimetylosiloksy)-3-penten-2-on (eter trimetylosililowy acetyloacetonu) został wykorzystany w syntezie izomerów krzemoorganicznych związków karbofunkcyjnych:
  • 4-(3′-trietoksysililopropyloimino)pent-2-en-2-ol[1]
  • 4-(3′-trietoksysililopropyloamino)pent-3-en-2-on[1]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Functionalized silicon-containing imino enols and enamino ketones prepared by hydrolytic condensation.
Semenov VV, et al.
Russian Journal of Applied Chemistry, 80(4), 647-653 (2007)