Merck
254193
Sigma-Aldrich
Gallium(III) chloride
≥99.99%
Synonim(y):
Gallium trichloride
About This Item
Wzór liniowy:
GaCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
ciśnienie pary
1 mmHg ( 48 °C)
Próba
≥99.99%
mp
78 °C (lit.)
gęstość
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ga](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Cechy i korzyści
Lower-temperature solvothermal techniques using GaCl3 and NaN3 or Li3N result in nanocrystalline GaN.
Radical mediator and catalyst in a number of organic bond formation reactions.
Opakowanie
product is packed in vials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)