Merck
254053
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) nitrate hexahydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Praseodymium trinitrate hexahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Pr(NO3)3·6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: praseodymium
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Pr/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
Klucz InChI
LXXCECZPOWZKLC-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Hydration may vary slightly
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Devaraj Ramasamy et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(17), 11527-11539 (2015-04-11)
The current work demonstrates how tailoring the transport properties of thin ceria-based buffer layers in solid oxide fuel or electrolyser cells can provide the necessary phase stability against chemical interaction at the electrolyte/electrode interface, while also providing radical improvements in