Merck
253774
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6608 (lit.)
tw
260-262 °C (lit.)
gęstość
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
Klucz InChI
DASSPOJBUMBXLU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup