Merck
253707
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Aby zapytać o ten produkt 253707, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6443 (lit.)
bp
264-266 °C (lit.)
gęstość
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C8H7NOS/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)9-6-11/h2-5H,1H3
Klucz InChI
QKAOOWJWWKWWOZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przeprowadzono pomiary widm IR i Ramana ciekłych próbek izotiocyjanianu 2-metoksyfenylu[1].
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jayashree Yenagi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 91, 261-268 (2012-03-03)
IR and Raman spectral measurements in the region 3500-400/50 cm(-1) have been made for the liquid samples of 2-Methoxyphenyl isocyanate and 2-Methoxyphenyl isothiocyanate. A complete assignment of the measured bands has been proposed as aided by conformational and vibration analyses