Merck
251895
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
tw
152-154 °C/26 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(OC)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-12-7-3-4-9(13-2)8(5-7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
XNQBFHMCUNRKPM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)