Merck
251879
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorophenyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
bp
101 °C/5 mmHg (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1cccc(Cl)c1N=C=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
Klucz InChI
HMVKMAMIRAVXAN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,6-Dichlorophenyl isocyanate has been used in the preparation of pyridine-urea analog.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luping Liu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 13(22), 3979-3982 (2003-11-01)
Development for a class of potent 3,4-dihydropyrido(3,2-d)pyrimidone inhibitors of p38a MAP kinase is described. Modification of N-1 aryl and C-6 arylsulfide in 3,4-dihydropyrido(3,2-d)pyrimidone analogues for the interaction with the hydrophobic pockets in p38 active site is also discussed.