Merck
251356
Sigma-Aldrich
Methylenecyclopentane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C5H8(=CH2)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.14
Beilstein:
1847501
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
bp
75-76 °C (lit.)
gęstość
0.781 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=C1CCCC1
InChI
1S/C6H10/c1-6-4-2-3-5-6/h1-5H2
Klucz InChI
NFJPEKRRHIYYES-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hydration rate of methylenecyclopentane has been measured spectrophotometrically in aqueous perchloric acid. Trost′s palladium-mediated methylenecyclopentane annelation to the nitroalkene yields methylenecyclopentane derivative.
Zastosowanie
Methylenecyclopentane has been used in total synthesis of (±)-cephalotaxin.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
COMPARISON OF THE TRANSITION-STATE ENERGIES OF ACID-CATALYZED HYDRATIONS OF SOME 1-METHYLCYCLOALKENES AND METHYLENECYCLOALKANES.
Lajunen M and Himottu M.
Acta Chemica Scandinavica, 41(5), 252-258 (1987)
The total synthesis of cephalotaxine.
J Auerbach et al.
Journal of the American Chemical Society, 94(20), 7172-7173 (1972-10-04)