251046
α,α-Dichlorotoluene
95%
Synonim(y):
(Dichloromethyl)benzene, Benzal chloride
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.3 mmHg ( 20 °C)
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.550 (lit.)
tw
82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−17-−15 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
gęstość
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6Cl2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Klucz InChI
CAHQGWAXKLQREW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup