Merck
250767
Sigma-Aldrich
Trichloromethyl isocyanate
About This Item
Wzór liniowy:
CCl3NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
współczynnik refrakcji
n20/D 1.477 (lit.)
tw
119-123 °C (lit.)
gęstość
1.564 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)N=C=O
InChI
1S/C2Cl3NO/c3-2(4,5)6-1-7
Klucz InChI
OXBFBRZWBIXFGO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in synthesis of:
  • Trisubstituted alkanoates or lactone derivatives
  • Urea and thiourea derivatives of 15-membered azalides for use as antimalarial chemotherapeutics
Trichloromethyl isocyanate has been used in derivatization of carboxy end functional poly(methylmethacrylate) or amino end function polystyrene (polymers).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Advances in RAFT polymerization: the synthesis of polymers with defined end-groups.
Moad G, et al.
Polymer, 46(19), 8458-8468 (2005)