Merck
249270
1,3-Acetonedicarboxylic acid
98%
Synonim(y):
3-Oxoglutaric acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOOCCH2COCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.10
Beilstein:
1447081
Numer WE:
Numer MDL:
Próba
98%
mp
133 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Klucz InChI
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)