Merck
247286
Sigma-Aldrich
Potassium hexahydroxyantimonate
Synonim(y):
Potassium antimonate, Potassium antimonate, hydrated, Potassium pyroantimonate, Potassium pyroantimonate trihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
KSb(OH)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.90
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
mp
240 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[K+].O[Sb-](O)(O)(O)(O)O
zastąpiony przez