Merck
24700
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
3-Chlorotetronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.52
Beilstein:
113477
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (HPLC)
mp
206 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
ClC1C(=O)COC1=O
InChI
1S/C4H3ClO3/c5-3-2(6)1-8-4(3)7/h3H,1H2
Klucz InChI
DJEJYZZJYYNADA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-chloro-2,4(3H,5H)-furandion (kwas 3-chlorotetronowy) jest C4-heterocyklicznym blokiem budulcowym i został wykorzystany w syntezie:
  • czysty kwas tetronowy[1]
  • zwitterionów pirydyniowych, izochinolinowych, chinolinowych i N-metyloimidazoliowych[2]
  • ylidy pirydyny, izochinoliny, chinoliny i N-metyloimidazolu[2]
  • rubrolid L, butenolid pochodzący z morskich askydów i silny inhibitor ludzkiej reduktazy aldozowej[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of the human aldose reductase inhibitor rubrolide L.
Boukouvalas J and McCann LC.
Tetrahedron Letters, 51(35), 4636-4639 (2010)
T. Meul et al.
Chimia, 41, 73-73 (1987)
Synthesis of highly stable unusual charge-separated pyridinium-, isoquinolinium-, quinolinium-, and N-methylimidazolium-tetronic acid zwitterions.
Shaabani A, et al.
Tetrahedron, 65(31), 6063-6068 (2009)