Merck
245224
Sigma-Aldrich
2-Sulfobenzoic acid hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
HO3SC6H4CO2H · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.18 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
ciąg SMILES
O.OC(=O)c1ccccc1S(O)(=O)=O
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)