Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 238,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
238,00 zł
Quality Segment
assay
96%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Halogenations, core: phosphonium, reaction type: phase-transfer
mp
142-146 °C (lit.)
SMILES string
[I-].C[P+](Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C19H18O3P.HI/c1-23(20-17-11-5-2-6-12-17,21-18-13-7-3-8-14-18)22-19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VKTOBGBZBCELGC-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 97% | description 98% | description 95% |
| assay 96% | assay 97% | assay 98% | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reaction type: Halogenations, core: phosphonium | reaction suitability core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation | reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation, core: phosphonium | reaction suitability core: phosphonium, reaction type: C-C Bond Formation |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| mp 142-146 °C (lit.) | mp 183-185 °C (lit.) | mp 194-197 °C (lit.) | mp 164-168 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?