Merck
244031
Sigma-Aldrich
Nickel(II) oxide
<10 μm, Black
About This Item
Wzór liniowy:
NiO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.69
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Ni, 76-77%
wielkość cząstki
<10 μm
gęstość
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
Klucz InChI
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
produkt podobny
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)