Merck
242004
Sigma-Aldrich
4-Methyl-5-vinylthiazole
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.568 (lit.)
bp
78-80 °C/25 mmHg (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
gęstość
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ncsc1C=C
InChI
1S/C6H7NS/c1-3-6-5(2)7-4-8-6/h3-4H,1H2,2H3
Klucz InChI
QUAMMXIRDIIGDJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Methyl-5-vinylthiazole is a nitrogen and sulphur-containing heterocyclic compound, present in the species of Annona (magnoliids, Annonaceae) and Caladium bicolor (monocots, Araceae). It is extremely attractive to both male and female beetles of three species of the genus Cyclocephala.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Artur Campos Dália Maia et al.
Journal of chemical ecology, 38(9), 1072-1080 (2012-08-25)
Cyclocephaline scarabs are specialised scent-driven pollinators, implicated with the reproductive success of several Neotropical plant taxa. Night-blooming flowers pollinated by these beetles are thermogenic and release intense fragrances synchronized to pollinator activity. However, data on floral scent composition within such