Kluczowe dokumenty
241164
Tetraethylene glycol dimethyl ether
≥99%
Synonim(y):
2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane, Bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl] ether, Dimethoxytetraethylene glycol, Dimethyltetraglycol, Tetraglyme
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
7.7 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
510 °F
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
tw
275-276 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
gęstość
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
ciąg SMILES
COCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
276.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
136 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?