Merck
240257
Sigma-Aldrich
Thiourea
ACS reagent
Synonim(y):
Sulfourea, Thiocarbamide
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CSNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.12
Beilstein:
605327
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
klasa czystości
ACS reagent
pozostałość po prażeniu
≤0.1%
strata
≤0.5% loss on drying
mp
170-176 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Klucz InChI
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chaotropic agent; strong denaturant. Increases solubility and recovery of proteins
Used in the formation of thiols from alkyl halides.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)