Merck
237299
Sigma-Aldrich
Resolve-Al Gd
≥99%
Synonim(y):
Gadolinium tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate), Gd(tmhd)3
About This Item
Wzór liniowy:
Gd(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
707.05
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99%
mp
182-184 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)C1=[O][Gd]234([O]=C(C1)C(C)(C)C)[O]=C(CC(=[O]2)C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(CC(=[O]3)C(C)(C)C)=[O]4
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)