Merck
236594
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclopropanemethanol
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C3H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
128 °C/750 mmHg (lit.)
gęstość
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(CO)CC1
InChI
1S/C5H10O/c1-5(4-6)2-3-5/h6H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
PIZQWRXTMGASCZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kinetics of gas-phase thermal decomposition of methylcyclopropanemethanol has been reported[1].
Zastosowanie
1-Methylcyclopropanemethanol has been used in the preparation of (±)-2-(benzyloxycarbonylamino)-2-(1′-methylcyclopropyl)ethanamide[2].
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evidence for an insertion-homolysis mechanism for carbon-sulphur bond formation in penicillin biosynthesis; 2. Incubation and interpretation.
Baldwin JE, et al.
Tetrahedron, 52(7), 2537-2556 (1996)
Kinetics of the gas-phase thermal decomposition of methylcyclopropanemethanol.
Awan.
J. Chem. Soc. Pak., 27(1), 29-29 (2005)