Merck
235245
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl dichlorophosphate
99%
Synonim(y):
4-Chlorophenyl phosphorodichloridate, 4-Chlorophenyl dichlorophosphinate, p-Chlorophenyl dichlorophosphate
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2P(O)OC6H4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.43
Beilstein:
910754
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
bp
142 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.508 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(OP(Cl)(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10/h1-4H
Klucz InChI
CCZMQYGSXWZFKI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Antimicrobial agents
  • Antioxidant agents
  • Antitumor agents
  • Nucleotide anti-viral prodrug
Used as:
  • Phosphorylation agent
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)