Przejdź do
235237
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate
99%
Synonim(y):
2-Chlorophenyl dichlorophosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
452,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2P(O)OC6H4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.43
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-129-4
Beilstein/REAXYS Number:
911009
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
bp
135-137 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Clc1ccccc1OP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-3-1-2-4-6(5)11-12(8,9)10/h1-4H
InChI key
VLDPXPPHXDGHEW-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate has been used in the preparation of:
  • mononucleotide building blocks
  • oligonucleotides and oligonucleotide phosphorothioates in solution
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D206555155403465305
description
99%
description
99%
description
98%
description
98%
assay
99%
assay
99%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
refractive index
n20/D 1.55 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.5710 (lit.)
bp
135-137 °C/12 mmHg (lit.)
bp
314-316 °C/272 mmHg (lit.)
bp
182-183 °C/13 mmHg (lit.)
bp
82 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)