Merck
234567
Sigma-Aldrich
Sodium fumarate dibasic
98%
Synonim(y):
Disodium fumarate, Fumaric acid disodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
NaOOCCH=CHCOONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.04
Beilstein:
4301302
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
98%
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
Klucz InChI
MSJMDZAOKORVFC-SEPHDYHBSA-L
zastąpiony przez