Merck
231258
Sigma-Aldrich
1-Aminohexylamide gel
~2.4 meq/g
Synonim(y):
Poly(acrylic acid 6-aminohexylamide)
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH2CH[C(O)NH(CH2)6NH2]-]n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
opis
gel volume in water 4 4mL/g
Poziom jakości
aktywność właściwa
~2.4 meq/g
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
grupa funkcyjna
amine
Zastosowanie
Affinity chromatography.
Cechy i korzyści
Cross-linked poly(methyl acrylate) reacted with 1,6-diaminohexane to form amino-amide. Used in water or organic solvents. Stable at pH 2-11. Good chemical and mechanical stability, high terminal amine content, low steric hindrance to amine groups.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)