Przejdź do
463183
Poly(methyl methacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate)
50 μm particle size
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
862,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]X[CH2(C-)(CH3)CO2CH2CH2O2C(C-)(CH3)CH2-]Y
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
862,50 zł
Cena katalogowa1150,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
particles (spherical)
Quality Segment
crosslinking
5 % cross-linked
particle size
50 μm
density
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)C(C)=C.CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H14O4.C5H8O2/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4;1-4(2)5(6)7-3/h1,3,5-6H2,2,4H3;1H2,2-3H3
InChI key
XBDAKYZJVVYINU-UHFFFAOYSA-N
General description
Particles of this polymer can be prepared by dispersion polymerization.
Application
Poly(methyl methacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate) may be used as an extraction media coupled to gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD) to investigate remnants of six polychlorinated biphenyls (PCBs) in water samples.
Light diffusing agent in plastics, matting agent, anti-blocking agent and pore-forming agent in ceramics.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
687537687529907049
description
50 μm particle size
description
average Mn 6,000, contains 1000 ppm 4-methoxyphenol as inhibitor
description
average Mn 2000, contains ~1000 ppm MeHQ as stabilizer
description
average Mn 4,000, contains MEHQ as inhibitor
form
particles (spherical)
form
powder
form
powder
form
powder
density
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
crosslinking
5 % cross-linked
crosslinking
-
crosslinking
-
crosslinking
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
particle size
50 μm
particle size
-
particle size
-
particle size
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)