Kluczowe dokumenty
23030
1-Chloroethyl ethyl carbonate
≥98.0% (GC)
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413
bp
159-161 °C (lit.)
gęstość
1.136 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)OC(C)Cl
InChI
1S/C5H9ClO3/c1-3-8-5(7)9-4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
YVRGKFXJZCTTRB-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)