Merck
229660
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) sulfate
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 1-2% zirconium)
About This Item
Wzór liniowy:
Hf(SO4)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 1-2% zirconium)
Postać
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: hafnium
zanieczyszczenia
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
[Hf+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hf.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
Klucz InChI
NXKAMHRHVYEHER-UHFFFAOYSA-J
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3