Merck
229571
Sigma-Aldrich
Chromium(III) chloride hydrate
99.995%
About This Item
Wzór liniowy:
[Cr(H2O)4Cl2]Cl·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.36 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.995%
Formularz
powder and chunks
mp
83 °C (lit.)
gęstość
1.76 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
Klucz InChI
KAVBMPSEABAPIE-UHFFFAOYSA-K
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)