Merck
229385
Sigma-Aldrich
Violamine R
Dye content 60 %
Synonim(y):
Acid Violet 9
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H25N2NaO6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
612.63
Numer w indeksie barw:
45190
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Formularz
powder
skład
Dye content, 60%
rozpuszczalność
water: 1%
λmaks.
529 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥27000 at 525-531 nm in water at 0.01 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].Cc1ccccc1Nc2ccc3c(OC4=CC(\C=CC4=C3c5ccccc5C(O)=O)=N\c6ccc(cc6C)S([O-])(=O)=O)c2
InChI
1S/C34H26N2O6S.Na/c1-20-7-3-6-10-29(20)35-22-11-14-27-31(18-22)42-32-19-23(36-30-16-13-24(17-21(30)2)43(39,40)41)12-15-28(32)33(27)25-8-4-5-9-26(25)34(37)38;/h3-19,35H,1-2H3,(H,37,38)(H,39,40,41);/q;+1/p-1/b36-23+;
Klucz InChI
FRCXWIMQWXXKSC-CWWQQMKRSA-M
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Parisi et al.
Bollettino della Societa italiana di biologia sperimentale, 58(11), 690-694 (1982-06-15)
From the examination of the visible and ultraviolet spectra, together with the excitation and fluorescence spectra of the chromatographically pure samples of rhodamine B, rhodamine 6G and violamine R, it is possible to establish the nature of the chromophores in
G Parisi et al.
Bollettino della Societa italiana di biologia sperimentale, 58(11), 683-689 (1982-06-15)
Rhodamines, commonly used in microscopic studies, are basic dyes derived from xanthene. They have recently been used for the quantitative analysis of important cations, as well as in the vital staining of mitochondria of normal or pathological cells and also