Przejdź do
F3257
Fat Brown B
Powder
Synonim(y):
Solvent red 3
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.33
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
229-439-8
MDL number:
Colour Index Number:
12010
Nazwa produktu
Fat Brown B,
form
powder
Quality Segment
color
brown to dark brown
mp
152-155 °C
solubility
ethanol: 1 mg/mL
εmax
620-680 at 406-409 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCOc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(O)c3ccccc23
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-2-22-14-9-7-13(8-10-14)19-20-17-11-12-18(21)16-6-4-3-5-15(16)17/h3-12,21H,2H2,1H3/b20-19+
InChI key
JSEYDVLGSMLKDL-FMQUCBEESA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
200964234117201618
color
brown to dark brown
color
orange to red-orange
color
-
color
-
solubility
ethanol: 1 mg/mL
solubility
1 M NH4OH: 1 mg/mL, 1 M NH4OH: soluble 1 mg/mL, orange to red
solubility
-
solubility
acetone: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)