Merck
227900
Sigma-Aldrich
Silver chlorate
99% trace metals basis
Synonim(y):
Chloran argentyny
Wybierz wielkość
10 G
651,00 zł
651,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
651,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
AgClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.32
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
651,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99% trace metals basis
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
230 °C (lit.)
gęstość
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Ag+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO3/c;2-1(3)4/h;(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
SDLBJIZEEMKQKY-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)