Przejdź do
674583
Silver perchlorate
97%
Synonim(y):
Perchloric acid silver(1+) salt, Silver(1+) perchlorate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
461,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
AgClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.32
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-035-4
MDL number:
Assay:
97%
Grade:
anhydrous
Form:
solid
Solubility:
benzene: slightly soluble(lit.), pyridine: slightly soluble(lit.)
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: silver, reagent type: catalyst
impurities
≤0.1% Insoluble matter
mp
486 °C (lit.)
solubility
benzene: slightly soluble(lit.), pyridine: slightly soluble(lit.)
density
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4/c;2-1(3,4)5/h;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Anion exchange dynamics in the capture of perchlorate by a cationic Ag-based MOF: Investigates the anion exchange dynamics and structural transformations of a silver-based metal-organic framework capturing perchlorate (Colinas et al., 2017).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
50439
description
97%
description
0.01 M HClO4 in water (0.01N), eluent for IC
form
solid
form
-
solubility
benzene: slightly soluble(lit.), pyridine: slightly soluble(lit.)
solubility
-
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
anhydrous
grade
-
impurities
≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
Piktogramy
Flame over circleCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)