Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 211,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-313-4
Beilstein/REAXYS Number:
119250
MDL number:
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
flakes
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
flakes
functional group
phenyl
SMILES string
C1CN=C(N1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H10N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-10-6-7-11-9/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
InChI key
BKCCAYLNRIRKDJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
- N-arylation of indoles
- Epoxy-carbonyl reactions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥96% (HPLC) | description 99% | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥96% (HPLC) | assay 99% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form flakes | form powder | form - | form powder |
| functional group phenyl | functional group thioether | functional group - | functional group - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
393.8 °F - closed cup
flash_point_c
201 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?