Merck
226408
Sigma-Aldrich
o-Methyl-N,N′-diisopropylisourea
97%
Synonim(y):
N,N′-Diisopropyl-O-methylisourea
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHNHC(OCH3)=NCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
Beilstein:
1753052
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
tw
50-52 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CO\C(NC(C)C)=N/C(C)C
InChI
1S/C8H18N2O/c1-6(2)9-8(11-5)10-7(3)4/h6-7H,1-5H3,(H,9,10)
Klucz InChI
PUVRRPLSJKDMKH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
o-Methyl-N,N′-diisopropylisourea was used in the synthesis of proline betaine (stahydrine) and 4-hydroxyproline betaine (betoncine).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Betaines derived from amino and hydrazino acids as phase transfer catalysts.
Tetrahedron, 46(6), 1911-1922 (1990)