Merck
224995
Sigma-Aldrich
Methyl 2-methyl-3-furancarboxylate
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473 (lit.)
bp
75 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccoc1C
InChI
1S/C7H8O3/c1-5-6(3-4-10-5)7(8)9-2/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
UVRRIABXNIGUJZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-metylo-3-furankarboksylan metylu został użyty w syntezie sulfonylofuranowych ureaz[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Krista B Goodman et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(1), 27-30 (2008-12-09)
Endothelial lipase (EL) activity has been implicated in HDL catabolism, vascular inflammation, and atherogenesis, and inhibitors are therefore expected to be useful for the treatment of cardiovascular disease. Sulfonylfuran urea 1 was identified in a high-throughput screening campaign as a