Kluczowe dokumenty
223212
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
97%
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
1.1 (vs air)
Próba
97%
temp. samozapłonu
878 °F
granice wybuchowości
36 %
mp
67-70 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.6H2O/c1-5(2,3)4;;;;;;/h1-4H3;6*1H2/q+1;;;;;;/p-1
Klucz InChI
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,thymus
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?