Merck
222143
Sigma-Aldrich
4-Pentylbenzoyl chloride
96%
Wybierz wielkość
5 G
371,00 zł
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
371,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4C6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.70
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.53 (lit.)
gęstość
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
CCCCCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C12H15ClO/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(9-7-10)12(13)14/h6-9H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
FBBRKYLXMNQFQU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek 4-pentylobenzoilu został użyty do syntezy pochodnej 3-O-acylowej w reakcji z kwasem betulinowym[1].
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rama Mukherjee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(12), 3169-3172 (2004-05-20)
New 3-O-acyl, 3-benzylidene, 3-hydrazone, 3-hydrazine, 17-carboxyacryloyl ester derivatives of betulinic acid (2-6, 8-11, 13, 17, 18, 21, and 22) were synthesized and evaluated in vitro for anti-angiogenic activity on endothelial cell cytotoxicity, specificity, and tube-formation ability. All derivatives reported here