Merck
221414
Sigma-Aldrich
4′-Bromovalerophenone
≥98%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CO(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98%
Formularz
solid
bp
168-169 °C/20 mmHg (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ketone
ciąg SMILES
CCCCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H13BrO/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
STYJKBMRWQQJIS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4′-bromowalerofenon może być stosowany w badaniach syntezy chemicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)