Kluczowe dokumenty
218707
Cyclophosphamide monohydrate
≥98%
Synonim(y):
2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine 2-oxide, Cytoxan
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
mp
49-51 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
Klucz InChI
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
zastąpiony przez
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?