Merck
217352
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chloro-2-nitrobenzoate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.59
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
mp
43-45 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6ClNO4/c1-14-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
Klucz InChI
JWOSXVMUUBWGOL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl 4-chloro-2-nitrobenzoate undergoes fluorodenitration in the presence of tetramethylammonium fluoride to yield methyl 4-chloro-2- fluorobenzoate.
Zastosowanie
Methyl 4-chloro-2-nitrobenzoate was used in the synthesis of methyl 3-hydroxybenzo[b]thiophene-2-carboxylate esters.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fluorodenitrations using tetramethylammonium fluoride.
Boechat N and Clark JH.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 11, 921-922 (1993)
Synthesis of Methyl 3-Hydroxybenzo [b] thiophene-2-carboxylate esters by nitro displacement.
Beck JR.
The Journal of Organic Chemistry, 38(23), 4086-4087 (1973)