Merck
216623
Sigma-Aldrich
Sodium chromate tetrahydrate
99%
Synonim(y):
Disodium chromate tetrahydrate, Sodium chromate(VI) tetrahydrate
Wybierz wielkość
100 G
158,00 zł
500 G
445,00 zł
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
158,00 zł
500 G
445,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Na2CrO4 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
ciąg SMILES
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2Na.4H2O.4O/h;;;4*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;;;2*-1
Klucz InChI
AVHUVTPOXZEIRG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sodium chromate tetrahydrate can be used as an oxidant in organic synthesis[1] and also as a carrier electrolyte in the capillary electrophoresis.[2][3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Versatility of capillary electrophoresis of anions with a high mobility chromate electrolyte.
Oehrle S A.
Journal of Chromatography A, 671(1-2), 383-387 (1994)
Sodium chromate oxidation of enol benzoates. Allylic oxidation versus a novel rearrangement.
Goldblum A and Mechoulam R
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, (17), 1889-1898 (1977)
Seung-Hee Maeng et al.
Mutation research, 539(1-2), 109-116 (2003-09-02)
According to the toxicological and epidemiological studies, hexavalent chromium (Cr) is associated with increase of lung cancer risk. Genotoxic effects, such as chromosomal aberrations, and cellular oxidative DNA damage by reactive oxygen species produced by hexavalent Cr exposure may play
Judith M Myers et al.
Toxicology, 246(2-3), 222-233 (2008-03-11)
Hexavalent chromium [Cr(VI)] species such as chromates are cytotoxic. Inhalational exposure is a primary concern in many Cr-related industries and their immediate environments, and bronchial epithelial cells are directly exposed to inhaled Cr(VI). Chromates are readily taken up by cells
A study of the pollution of the Aries River (Romania) using capillary electrophoresis as analytical technique.
Forray F L and Hallbauer D K
Environmental Geology, 39(12), 1372-1384 (2000)