Kluczowe dokumenty
216267
7,12-Dimethylbenz[a]anthracene
≥98%
Synonim(y):
1,4-Dimethyl-2,3-benzophenanthrene, 9,10-Dimethyl-1,2-benzanthracene, DMBA
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
mp
122-123 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c2ccccc2c(C)c3c1ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H16/c1-13-16-8-5-6-9-17(16)14(2)20-18(13)12-11-15-7-3-4-10-19(15)20/h3-12H,1-2H3
Klucz InChI
ARSRBNBHOADGJU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?