Przejdź do
658685
Os EnCat® 40
extent of labeling: 0.3 mmol/g Os loading
Synonim(y):
Osmium oxide, Osmium tetroxide, microencapsulated
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
538,00 zł
435,78 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
631,00 zł
473,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
OsO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
435,78 zł
Cena katalogowa538,00 złZaoszczędź 19%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
core: osmium, reagent type: catalyst, reagent type: oxidant
extent of labeling
0.3 mmol/g Os loading
SMILES string
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
InChI key
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
General description
The product is osmium tetroxide encapsulated within a porous cross-linked polyurea matrix.
Application
Os EnCat® 40 in the presence of a secondary oxidant can transform alkyl and aryl olefins to their corresponding diols via dihydroxylation reaction.
Features and Benefits
Encapsulated OsO4 catalyst offers safety and handling advantages over conventional OsO4.
Legal Information
Os EnCat® technology.
EnCat is a registered trademark of Reaxa Ltd.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
75633251755208868
description
extent of labeling: 0.3 mmol/g Os loading
description
suitable for electron microscopy, 2% in H2O
description
4 wt. % in H2O
description
2.5 wt. % in tert-butanol
reaction suitability
core: osmium, reagent type: oxidant, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
extent of labeling
0.3 mmol/g Os loading
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
-
Os EnCat 40 catalyst for dihydroxylation
-
-
OsO4 reagent for asymmetric dihydroxylation, Osmium tetroxide 1L solution for laboratory use, Osmium tetroxide catalyst for organic reactions, Osmium tetroxide solution 20816-12-0, Osmium tetroxide solution 500mL, Osmium tetroxide solution ACS grade, Osmium tetroxide solution for carbon-carbon bond cleavage, Osmium tetroxide solution for cis dihydroxylation, Osmium tetroxide solution for oxidation of 1,4-dienes, Osmium tetroxide solution for oxyamination of alkenes, Sigma-Aldrich OsO4 solution, high purity osmium tetroxide solution, lab-grade osmium tetroxide solution, osmium tetroxide 20816-12-0
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)