Kluczowe dokumenty
215805
Lead(II) titanate
powder, <5 μm, ≥99%
Wybierz wielkość
2550,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2550,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥99%
Formularz
powder
wielkość cząstki
<5 μm
gęstość
7.52 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[PbH2++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/3O.Pb.Ti/q;2*-1;+2;
Klucz InChI
NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Istotnym czynnikiem ograniczającym elektronikę do noszenia i czujniki bezprzewodowe jest ograniczona ilość energii, którą można przechowywać w bateriach pokładowych.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.