Merck
214493
Sigma-Aldrich
Chrysoidine G
Dye content 90 %
Synonim(y):
4-Phenylazo-m-phenylenediamine monohydrochloride, Basic Orange 2, Chrysoidine Y
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.71
Numer w indeksie barw:
11270
Beilstein:
3724653
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
skład
Dye content, 90%
mp
235 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
449 nm
ciąg SMILES
Cl[H].Nc1ccc(N=Nc2ccccc2)c(N)c1
InChI
1S/C12H12N4.ClH/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)16-15-10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,13-14H2;1H
Klucz InChI
MCTQNEBFZMBRSQ-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[A bile-chrysoidine-glycerol culture medium and its use in the diagnosis of gram-negative aerobic bacteria, especially Enterobacteriaceae].
K Ziesché et al.
Zeitschrift fur die gesamte Hygiene und ihre Grenzgebiete, 31(9), 516-518 (1985-09-01)
Rhiannon M David et al.
Environmental toxicology and chemistry, 28(9), 1893-1900 (2009-04-24)
The use of unicellular algae in ecotoxicity testing is well established, particularly regarding whole-organism and population-level end points such as lethality and population growth. Conflicting information exists, however, on the potential for genetic toxicity to be incorporated into the safety
Maggots dyed with chrysoidine.
British medical journal (Clinical research ed.), 289(6456), 1451-1452 (1984-11-24)
[Hobby and occupation as causes of cancer].
R L Zielhuis
Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 130(22), 994-998 (1986-05-31)
Maggots dyed with chrysoidine: a possible risk to anglers.
G M Sole
British medical journal (Clinical research ed.), 289(6451), 1043-1044 (1984-10-20)