Kluczowe dokumenty
214299
4-Methyl-2-nitrobenzonitrile
97%
Synonim(y):
2-Nitro-p-tolunitrile
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H3(CH3)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
97-99 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(C#N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O2/c1-6-2-3-7(5-9)8(4-6)10(11)12/h2-4H,1H3
Klucz InChI
QGBSLPHQCUIZKK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Metylo-2-nitrobenzonitryl został użyty do przygotowania bromku 4-cyjano-3-nitrobenzylu.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Lin Xu et al.
Biochemistry, 50(39), 8311-8322 (2011-08-24)
Vibrational Stark effect spectroscopy was used to measure electrostatic fields in the hydrophobic region of the active site of human aldose reductase (hALR2). A new nitrile-containing inhibitor was designed and synthesized, and the X-ray structure of its complex, along with