Merck
213489
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-N-methylaniline
≥95%
Synonim(y):
N-Methyl-N-ethylaniline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.547 (lit.)
tw
203-205 °C (lit.)
gęstość
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)